Learn More
Dihidrocloruro hemihidrato de ácido 4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]benzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid dihydrochloride 0.5 hydrate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.23 |
Porcentaje de pureza | 95% |