Learn More
4-(5-bromotien-2-il)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(5-Bromothien-2-yl)pyridine |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | Yes |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.08 |
Porcentaje de pureza | 97% |