Learn More
4,5-Dicianoimidazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
4,5-Dicyanoimidazole is used in activation of nucleoside phosphoramidites during solid-phase oligonucleotide synthesis, and synthesis of nucleoside phosphoramidites, synthesis of novel nucleosides. It is often used as an alternative to tetrazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4,5-dicianoimidazol se utiliza en la activación de los fosforamiditas nucleósidos durante la síntesis de oligonucleótidos en fase sólida, y la síntesis de fosforamiditas nucleósidos, la síntesis de nuevos nucleósidos. A menudo se usa como una alternativa al tetrazol.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo: 1,8 g/10 ml, DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
El 4,5-dicianoimidazol se utiliza en la activación de los fosforamiditas nucleósidos durante la síntesis de oligonucleótidos en fase sólida, y la síntesis de fosforamiditas nucleósidos, la síntesis de nuevos nucleósidos. A menudo se usa como una alternativa al tetrazol.
Solubilidad
Soluble en acetonitrilo: 1,8 g/10 ml, DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,5-Dicyanoimidazole |
Punto de fusión | 173°C to 177°C |
Olor | Odorless |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 118208 |
Sinónimo | 4,5-dicyanoimidazole, imidazole-4,5-dicarbonitrile, 4,5-imidazoledicarbonitrile, activator, pubchem7602, 4, 5-dicyanoimidazole, moa 7, imidazole-4,5-dinitrile, acmc-1brr7, 4,5-dicyano-1h-imidazole |
Información de solubilidad | Soluble in Acetonitrile: 1.8g/10ml,DMSO,Methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.1 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |