Learn More
Alcohol 4,5-dimetoxi-2-nitrobencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol, is used as Reagent for the protection of alcohols, etc., as ethers which can be cleaved by photolysis involving intramolecular rearrangement to derivatives of o-nitrosobenzaldehyde, which are readily cleaved by hydrolysis. It is also used as photochemical protecting groups in organic synthesis. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 4,5-dimetoxi-2-nitrobencílico se utiliza como reactivo para la protección de alcoholes, etc., como éteres que pueden ser escindido por fotólisis que implica reordenamiento intramolecular a derivados de o-nitrosobenzaldehído, que se escinden fácilmente mediante hidrólisis. También se emplea como grupo de protección fotoquímica en la síntesis orgánica. Además, se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
El alcohol 4,5-dimetoxi-2-nitrobencílico se utiliza como reactivo para la protección de alcoholes, etc., como éteres que pueden ser escindido por fotólisis que implica reordenamiento intramolecular a derivados de o-nitrosobenzaldehído, que se escinden fácilmente mediante hidrólisis. También se emplea como grupo de protección fotoquímica en la síntesis orgánica. Además, se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl alcohol |
Punto de fusión | 144°C to 148°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 1880093 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.19 |
Porcentaje de pureza | 98% |