Learn More
Diclorhidrato de 4,5-dimetoxi-o-fenilendiamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride is used to prepare highly fluorescent benzimidazole derivatives by reacting with aldehydes. It is used for the detection of aromatic aldehydes and 2,2'-dithiobis(1-aminonaphthalene).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El diclorhidrato de 4,5-dimetoxi-o-fenilendiamina se utiliza para preparar derivados de bencimidazol altamente fluorescente en la reacción con los aldehídos. Se utiliza para la detección de aldehídos aromáticos y 2,2′-ditiobis(1-aminonaftaleno).
Solubilidad
Soluble en metanol caliente, dimetilsulfóxido y agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
El diclorhidrato de 4,5-dimetoxi-o-fenilendiamina se utiliza para preparar derivados de bencimidazol altamente fluorescente en la reacción con los aldehídos. Se utiliza para la detección de aldehídos aromáticos y 2,2′-ditiobis(1-aminonaftaleno).
Solubilidad
Soluble en metanol caliente, dimetilsulfóxido y agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,5-Dimethoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride |
Punto de fusión | ∽265°C (decomposition) |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 3714004 |
Información de solubilidad | Soluble in warm methanol,dimethyl sulfoxide and water. |
Nombre IUPAC | 4,5-dimetoxibenceno-1,2-diamina; diclorhidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.12 |
Porcentaje de pureza | 98% |