Learn More
4,5-Dimetiltiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419702
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3581-91-7
Fórmula molecular C5H7NS
Peso molecular (g/mol) 113.178
Número MDL MFCD00005336
Clave InChI UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dimethylthiazole, thiazole, 4,5-dimethyl, 4,5-dimethyl thiazole, 4,5-dimethyl-thiazole, unii-u3rp5i088g, fema no. 3274, pubchem9938, acmc-209ijb, dimethylthiazole, 4,5, 4-27-00-00986 beilstein handbook reference
PubChem CID 62510
Nombre IUPAC 4,5-dimetil-1,3-tiazol
SMILES CC1=C(SC=N1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethylthiazole
Densidad 1.07
Punto de ebullición 157°C to 158°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 105694
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.18
Porcentaje de pureza 98%