missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,6-Bis(difenilfosfino)fenoxazina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11312429
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11312429 5 g 5 g
15403667 250 mg 250 miligramos
11302429 1 g 1 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11312429

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27330.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 261733-18-0 | C36H27NOP2 | 551.57 g/mol

4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs, fine chemicals, medical and material synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La 4,6-Bis(difenilfosfino)fenoxazina se utiliza como intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos, agroquímicos, colorantes, productos químicos finos, así como en la síntesis médica y de materiales.

Solubilidad
Miscible con agua.

Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 261733-18-0
Fórmula molecular C36H27NOP2
Peso molecular (g/mol) 551.57
Número MDL MFCD03788937
Clave InChI HSWZLYXRAOXOLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-bis diphenylphosphino phenoxazine, 4,6-bis diphenylphosphino-10h-phenoxazine, nixantphos, 10h-phenoxazine, 4,6-bis diphenylphosphino, 4,6-bis diphenylphosphanyl-10h-phenoxazine, nixanthphos, n-xantphos, acmc-209gp1, bis diphenylphosphino phenoxazine, 4,6-bis diphenylphosphino-phenoxazine
PubChem CID 3255346
Nombre IUPAC (6-difenilfosfanil-10H-fenoxazin-4-il)-difenilfosfano
SMILES N1C2=C(OC3=C1C=CC=C3P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(=CC=C2)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4,6-Bis(diphenylphosphino)phenoxazine
Punto de fusión 251°C to 254°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.55
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.