Learn More
4,6-Dihidroxi-2-metilpirimidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418813
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine is used in the preparation of 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,6-dihidroxi-2-metilpirimidina se utiliza en la preparación de 4,6-dicloro-2-metil-pirimidina.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de sodio.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40497-30-1
Fórmula molecular C5H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 126.12
Número MDL MFCD00006104,MFCD00205627,MFCD20486784
Clave InChI BPSGVKFIQZZFNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dihydroxy-2-methylpyrimidine, 2-methylpyrimidine-4,6-diol, 2-methyl-4,6-dihydroxypyrimidine, 2-methyl-4,6-pyrimidinediol, 2-methyl-1h,5h-pyrimidine-4,5-dione, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-2-methyl, 2-methyl-4,6-dihydroxy pyrimidine, 6-hydroxy-2-methyl-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-2-methylpyrimidin-4 3h-one, 6-hydroxy-2-methyl-3,4-dihydropyrimidin-4-one
PubChem CID 222672
Nombre IUPAC 6-hydroxy-2-methyl-3,4-dihydropyrimidin-4-one
SMILES CC1=NC(O)=CC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dihydroxy-2-methylpyrimidine
Punto de fusión >360°C
Cantidad 10 g
Beilstein 115646
Información de solubilidad Soluble in sodium hydroxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.12
Porcentaje de pureza 99%