Learn More
4,6-Diisopropil-1,1,3,3-tetrametil-5-indanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11459926
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11459926 1 g 1 g
11469926 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11459926
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20891.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93892-40-1
Fórmula molecular C19H30O
Peso molecular (g/mol) 274.448
Número MDL MFCD00061045
Clave InChI WGQDDNQFNLMBOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-diisopropyl-1,1,3,3-tetramethyl-5-indanol, 4,6-bis isopropyl-1,1,3,3-tetramethylindan-5-ol, 4,6-diisopropyl-1,1,3,3-tetramethyl-2h-inden-5-ol, 4,6-bis methylethyl-1,1,3,3-tetramethylindan-5-ol, 1,1,3,3-tetramethyl-4,6-di propan-2-yl-2h-inden-5-ol, 1h-inden-5-ol, 2,3-dihydro-1,1,3,3-tetramethyl-4,6-bis 1-methylethyl, 2,3-dihydro-1,1,3,3-tetramethyl-4,6-bis 1-methylethyl-1h-inden-5-ol
PubChem CID 621162
Nombre IUPAC 1,1,3,3-Tetrametil-4,6-di(propan-2-il)-2H-inden-5-ol
SMILES CC(C)C1=C(C(=C2C(=C1)C(CC2(C)C)(C)C)C(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Diisopropyl-1,1,3,3-tetramethyl-5-indanol
Punto de fusión 146°C to 148°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.45
Porcentaje de pureza 97%