Learn More
4,6-Dimetil-2-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11935221 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11935221
Marca: Thermo Scientific Acros 442440050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 6-Dimethyl-2-nitroaniline
CAS 1635-84-3
Punto de fusión 69.5°C to 70.5°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula molecular C8H10N2O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 4,6-dimethyl-2-nitroaniline, 6-nitro-2,4-xylidine, 2,4-dimethyl-6-nitrophenyl amine, benzenamine, 2,4-dimethyl-6-nitro, 2,4-dimethyl-6-nitrophenylamine, acmc-209uyq, intermediates-zcf02230, 4-amino-5-nitro-m-xylene, cambridge id 5100320, 2-nitro-4,6-dimethylaniline
Clave InChI VSRYYONYIUUFFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)C
Nombre IUPAC 2,4-dimetil-6-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 166.18
PubChem CID 74219
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,6-Dimethyl-2-nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.