Learn More
4,7-Dicloroquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10305990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 10305990
Marca: Thermo Scientific 113750250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86-98-6 | C9H5Cl2N | 198.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-98-6
Fórmula molecular C9H5Cl2N
Peso molecular (g/mol) 198.05
Número MDL MFCD00006774
Clave InChI HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6866
Nombre IUPAC 4,7-dicloroquinolina
SMILES C1=CC2=C(C=CN=C2C=C1Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 7-Dichloroquinoline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 84°C to 86°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 148°C
Temperatura de inflamación 164°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Sinónimo quinoline, 4,7-dichloro, 4,7-dichloro-quinoline, unii-z61o2heq2j, z61o2heq2j, 4,7dichloroquinoline, pubchem5880, 4.7-dichloroquinoline, 4,7 dichloroquinoline, quinoline,7-dichloro, amodiaquine impurity 1
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,174g/L toluene ( 20 c),soluble in acetone,methanol and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.05
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.