Learn More
Ácido 4,7-dimetilpirazolo[5,1-c][1,2,4]triazina-3-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4,7-Dimethylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylic acid |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.18 |
Porcentaje de pureza | 95% |