Learn More
Ácido 4,8-Dihidroxiquinolina-2-carboxílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10754221
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-00-7
Fórmula molecular C10H7NO4
Peso molecular (g/mol) 205.17
Número MDL MFCD00006754
Clave InChI FBZONXHGGPHHIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo xanthurenic acid, 4,8-dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid, xanthuric acid, 8-hydroxykynurenic acid, 4,8-dihydroxyquinaldic acid, 4,8-dihydroxyquinaldinic acid, xanthurenate, 2-quinolinecarboxylic acid, 4,8-dihydroxy, unii-58lab1bg8j, ccris 4429
PubChem CID 5699
ChEBI CHEBI:10072
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC=CC(O)=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 297°C to 298°C
Color Ocre
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 10266
Nombre IUPAC ácido 8-hidroxi-4-oxo-1H-quinolina-2-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.17
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,8-Dihydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.