Learn More
4μ8C, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18044992
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Inhibits IRE1α endoribonuclease activity
Selective inhibitor of IRE1α ribonuclease (RNase) activity (IC50 = 60 nM). Blocks substrate access to the active site of IRE1α. Inactivates IRE1α-mediated mRNA degradation. Displays no effect on the IRE1α-related endoribonuclease RNase L.
CAS 14003-96-4
Fórmula molecular C11H8O4
Peso molecular (g/mol) 204.18
Número MDL MFCD12027255
Clave InChI RTHHSXOVIJWFQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2h-chromene-8-carbaldehyde, 4mu8c, 8-formyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 2h-1-benzopyran-8-carboxaldehyde, 7-hydroxy-4-methyl-2-oxo, 4micro8c, 8-formyl-7-hydroxy-4-methyl-coumarin, 7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-8-carbaldehyde, 7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2h-1-benzopyran-8-carboxaldehyde
PubChem CID 12934390
Nombre IUPAC 7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromene-8-carbaldehyde
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C(C=O)C(O)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4μ8C
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.18
Porcentaje de pureza >98%