Learn More
4μ8C, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
Selective inhibitor of IRE1α ribonuclease (RNase) activity (IC50 = 60 nM). Blocks substrate access to the active site of IRE1α. Inactivates IRE1α-mediated mRNA degradation. Displays no effect on the IRE1α-related endoribonuclease RNase L.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4μ8C |
Cantidad | 50 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.18 |
Porcentaje de pureza | >98% |