Learn More
Clorhidrato de 4-acetil-4-fenilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10592721
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
10315-03-4
C13H17NO·ClH
239.74
MFCD00039037
JYDHZOIDIWUHDB-UHFFFAOYSA-N
4-acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethanone hydrochloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethan-1-one hydrochloride, 4-acetyl-4-phenylpiperidine, chloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethan-1-one hcl, acmc-1c3wz, 4-acetyl-4-phenylpiperidine hcl, 4-acetyl 4-phenyl piperidine hydrochloride, 4-acetyl-4-phenyl-piperidine hydrochloride
2723767
1-(4-fenilpiperidin-4-il)etanona; clorhidrato
CC(=O)C1(CCNCC1)C2=CC=CC=C2.Cl
10315-03-4
C13H17NO·ClH
239.74
MFCD00039037
JYDHZOIDIWUHDB-UHFFFAOYSA-N
4-acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethanone hydrochloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethan-1-one hydrochloride, 4-acetyl-4-phenylpiperidine, chloride, 1-4-phenylpiperidin-4-yl ethan-1-one hcl, acmc-1c3wz, 4-acetyl-4-phenylpiperidine hcl, 4-acetyl 4-phenyl piperidine hydrochloride, 4-acetyl-4-phenyl-piperidine hydrochloride
2723767
1-(4-fenilpiperidin-4-il)etanona; clorhidrato
CC(=O)C1(CCNCC1)C2=CC=CC=C2.Cl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 232°C to 234°C
Color De amarillo a beis
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.74
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo