missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 4-acetilbenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11402288
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

4-Acetylbenzoic acid was used in the preparation of an ester-derivative of paclitaxel.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El ácido 4-acetilbenzoico se empleaba en la preparación de un derivado de éster de paclitaxel.

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 586-89-0
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00002561
Clave InChI QBHDSQZASIBAAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 4-acetyl, p-acetylbenzoic acid, 4-acetyl-benzoic acid, 4'-acetophenonecarboxylic acid, 4-acetylbezoic acid, 4-acetylbenzoci acid, 4'-carboxyacetohenone, pubchem3129, 4-acetyl benzoic acid
PubChem CID 11470
Nombre IUPAC ácido 4-acetilbenzoico
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Acetylbenzoic acid
Punto de fusión 208°C to 212°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2207355
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado