Learn More
4-Amino-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-amino-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina disminuye el colesterol sérico de forma notable en ratas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
La 4-amino-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidina disminuye el colesterol sérico de forma notable en ratas.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nombre del producto químico o material | 4-Amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
Punto de fusión | >310°C (decomposition) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 5824 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.13 |
Porcentaje de pureza | 98% |