Learn More
Ácido 4-amino3-hidroxi-1-naftalenosulfónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid is used as mordant dyes and acid dyes intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-amino-3-hidroxi-1-naftalenosulfónico se utiliza como producto intermedio en colorantes sobre mordiente y colorantes ácidos.
Solubilidad
Soluble en bases. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de oxidantes fuertes, bases fuertes, anhídridos de ácido y cloruros de ácido.
El ácido 4-amino-3-hidroxi-1-naftalenosulfónico se utiliza como producto intermedio en colorantes sobre mordiente y colorantes ácidos.
Solubilidad
Soluble en bases. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de oxidantes fuertes, bases fuertes, anhídridos de ácido y cloruros de ácido.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid |
Punto de fusión | ∼295°C (decomposition) |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2697469 |
Índice Merck | 14,454 |
Información de solubilidad | Soluble in bases. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.25 |
Porcentaje de pureza | 99% |