Learn More
Ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409532
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11409532 25 g 25 g
11499522 5 g 5 g
11419532 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11409532
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10207.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2374-03-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid is used in the preparation of various pharmaceutical compounds such as sphingosine kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico se utiliza en la preparación de varios compuestos farmacéuticos como los inhibidores de la esfingosina quinasa.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, etanol acuoso y agua (parcialmente miscible).
Notas
Almacenar a 4 °C. Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2374-03-0
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.137
Número MDL MFCD00017094
Clave InChI NFPYJDZQOKCYIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-3-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy, chembl1462, 2hdr, pubchem14418, 2-amino-5-carboxyphenol, intermediates-zcf02635, acmc-209g5k, 4-carboxy-2-hydroxyaniline
PubChem CID 137566
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Punto de fusión ∼215°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 509859
Información de solubilidad Soluble in chloroform,and aqeous ethanol,water (Partly miscible)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 98%