Learn More
Ácido 4-amino-3-(trifluorometoxi)benzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10410964
10 g, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 175278-22-5
Fórmula molecular C8H6F3NO3
Peso molecular (g/mol) 221.135
Clave InChI IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
PubChem CID 2735951
Nombre IUPAC ácido 4-amino-3-(trifluorometoxi)benzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.13
Porcentaje de pureza 95%
Título del producto
Ácido 4-amino-3-(trifluorometoxi)benzoico, 95 %, Thermo Scientific™ >