Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine, 98%
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine |
Punto de fusión | 130°C to 132°C |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.64 |
Porcentaje de pureza | 98% |