missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amino-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7034299
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15438437

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51970.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 943-80-6 | C9H12N2O2 | 180.21 g/mol

It finds its application in the purification of peptide synthetases involved in pristinamycin I biosynthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se aplica en la purificación de las sintetasas peptídicas implicadas en la biosíntesis de la pristinamicina I.

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 943-80-6
Fórmula molecular C9H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 180.21
Número MDL MFCD00069927
Clave InChI CMUHFUGDYMFHEI-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 4-amino-l-phenylalanine, h-phe 4-nh2-oh, 4-aminophenylalanine, l-4-aminophenylalanine, p-amino-l-phenylalanine, p-aminophenylalanine, s-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, 4-amino-phenylalanine, 2s-2-amino-3-4-aminophenyl propanoic acid, l-4-nh2-phe-oh
PubChem CID 151001
ChEBI CHEBI:29737
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-aminophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(N)C=C1)C(O)=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Amino-L-phenylalanine
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 95%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado