Learn More
4-Aminoantipirina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401508
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
4-Aminoantipyrine shows both analgesic and anti-inflammatory properties. It is used as a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol. It is used as a drug dipyrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-aminoantipirina muestra propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Se utiliza como reactivo para la determinación de glucosa en presencia de peroxidasa y fenol. Se usa como en medicamentos con dipirona.
Solubilidad
Soluble en agua. 500 g/l (20 °C) y metanol. Parcialmente soluble en éter dietílico.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-07-8
Fórmula molecular C11H13N3O
Peso molecular (g/mol) 203.245
Número MDL MFCD00003145
Clave InChI RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
Nombre IUPAC 4-amino-1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-ona
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminoantipyrine
Punto de fusión 106°C to 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 500 g
Beilstein 181635
Índice Merck 14,591
Información de solubilidad Soluble in water. 500g/L (20°C),methanol. Partially soluble in diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.25
Porcentaje de pureza 97%