Learn More
4-Aminobenzamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10516451
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2835-68-9
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00007999
Clave InChI QIKYZXDTTPVVAC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-aminobenzamide, benzamide, 4-amino, 4-amino-benzamide, p-carbamoylaniline, p-aminobenzoic acid amide, benzamide, p-amino, 4-amino benzamide, unii-77722i6pac, ccris 6792, aminobenzamide-4
PubChem CID 76079
Nombre IUPAC 4-aminobenzamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzamide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 181.0°C to 185.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CONH2
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water.,soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminobenzamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.