Learn More
Ácido 4-aminobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
El ácido 4-aminobenzoico actúa como inhibidor de la secreción del ácido gástrico. Se emplea como intermediario en la síntesis de folato (vitamina BX), colorantes azoicos y agentes de entrecruzamiento. También es útil en el sector biomédico para la preparación de anestésicos locales y ungüentos. Se utiliza ampliamente en las industrias para fabricar productos farmacéuticos, sabores y conservantes. Participa activamente como ingrediente bloqueante de la radiación ultravioleta en los cosméticos de bronceado.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en metanol y éter dietílico.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con sales férricas y agentes oxidantes. Puede decolorarse al exponerse a la luz y al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminobenzoic acid |
| Punto de fusión | ∼187°C (decomposition) |
| Densidad | 1.374 |
| Cantidad | 1000 g |
| Beilstein | 471605 |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Índice Merck | 14,423 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. Soluble in methanol and diethyl ether. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 137.14 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
- 4-Aminobenzoic acid
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: p-Aminobenzoic acid