Learn More
4-Aminobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206220 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
250 g
50 g
Código de producto. 10206220
Marca: Thermo Scientific Acros 164470100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 873-74-5 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-74-5
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Número MDL MFCD00007821
Clave InChI YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile
PubChem CID 13396
Nombre IUPAC 4-aminobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzonitrile
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83.0°C to 87.0°C
Color Beige a naranja amarillento o blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4CN
Cantidad 10 g
Beilstein 14, 425
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Trozos de polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminobenzonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.