Learn More
4-Aminobenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10407670
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
1137-41-3
C13H11NO
197.24
MFCD00007895
RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzophenone, 4-aminophenyl phenyl methanone, 4-benzoylaniline, p-aminobenzophenone, methanone, 4-aminophenyl phenyl, benzophenone, 4-amino, p-benzoylaniline, usaf a-233, 4-aminophenyl-phenylmethanone, 4-aminophenyl-phenyl-methanone
14346
4-benzoylaniline
NC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
1137-41-3
C13H11NO
197.24
MFCD00007895
RBKHNGHPZZZJCI-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzophenone, 4-aminophenyl phenyl methanone, 4-benzoylaniline, p-aminobenzophenone, methanone, 4-aminophenyl phenyl, benzophenone, 4-amino, p-benzoylaniline, usaf a-233, 4-aminophenyl-phenylmethanone, 4-aminophenyl-phenyl-methanone
14346
4-benzoylaniline
NC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Aminobenzophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 120°C to 124°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 246°C (17.0 hPa)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4COC6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 81
Información de solubilidad Solubility in water: hardly soluble in cold water. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminobenzophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.