Learn More
Alcohol 4-aminobencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
4-Aminobenzyl alcohol is used in the synthesis of 4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutylamino}benzyl ester. It is also used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 4-aminobencílico se usa en la síntesis de éster 4-{N-[1-(4,4-dimetil-2,6-dioxociclohexilideno)-3-metilbutilamino}bencílico. También se utiliza como intermediario en síntesis orgánica y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter y benceno. Parcialmente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
El alcohol 4-aminobencílico se usa en la síntesis de éster 4-{N-[1-(4,4-dimetil-2,6-dioxociclohexilideno)-3-metilbutilamino}bencílico. También se utiliza como intermediario en síntesis orgánica y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter y benceno. Parcialmente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Aminobenzyl alcohol |
Punto de fusión | 59°C to 63°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2078680 |
Sensibilidad | Air and light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol,ether and benzene. Partially soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.16 |
Porcentaje de pureza | 98% |