Learn More
4-Aminofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10695322
4-Aminofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10695322
1 kg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10695322
Marca: Thermo Scientific Acros 104270010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-30-8
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Clave InChI PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
PubChem CID 403
ChEBI CHEBI:17602
Nombre IUPAC 4-aminofenol
SMILES C1=CC(=CC=C1N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminophenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 187.0°C to 191.0°C
Color Blanco a crema
Punto de ebullición 284.0°C
Temperatura de inflamación 189°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC6H4OH
Cantidad 1 kg
Beilstein 13,427
Índice Merck 15,458
Información de solubilidad Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in benzene and chloroform, 9.3% in ethyl methyl ketone (58.5°C), 4.5% in abs.ethanol (0°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467525 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number104270050,104270051,104272500,104270010
Número de loteA0459581 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2024 Catalog Number104270050,104270051,104272500,104270010
Número de loteA0456647 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/11/2023 Catalog Number104270050,104270051,104272500,104270010
Número de loteA0437546 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number104270050,104270051,104272500,104270010
Número de loteA0452041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number104270050,104270051,104272500,104270010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
4-Aminofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >