Learn More
4-Aminopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10122610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
25 GR
5 GR
Código de producto. 10122610
Marca: Thermo Scientific Acros 104570050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 504-24-5 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-24-5
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.12
Número MDL MFCD00006439
Clave InChI NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
PubChem CID 1727
ChEBI CHEBI:34385
Nombre IUPAC piridin-4amina
SMILES C1=CN=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminopyridine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 157°C to 161°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 273°C
Temperatura de inflamación 156°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 22,433
Índice Merck 15,2802
Información de solubilidad Solubility in water: 74g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,benzene and ether,slightly soluble in acetone and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino, sólido o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminopyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.