Learn More
4-Aminopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409583
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
11409583 250 g 250 g
11499573 50 g 50 g
11489573 1000 g 1000 g
3 options
Código de producto. 11409583
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12405.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 504-24-5 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
It is used as a research tool, in characterizing subtypes of the potassium channel. It has also been used as a drug, to manage some of the symptoms of multiple sclerosis. In the laboratory, 4-AP is a useful pharmacological tool in studying various potassium conductances in physiology and biophysics. Spinal cord injury patients have also seen improvement with 4-AP therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua (112 g/l a 20 grados centrígrados). Soluble en éter etílico, benceno. Ligeramente soluble en ligroina. Muy soluble en etanol. Soluble en metanol, acetona, tetrahidrofurano, isopropanol, acetonitrilo, N,N-dimetilformamida, dimetilsulfóxido y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-24-5
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.117
Número MDL MFCD00006439
Clave InChI NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
PubChem CID 1727
ChEBI CHEBI:34385
Nombre IUPAC piridin-4amina
SMILES C1=CN=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminopyridine
Punto de fusión 157°C to 161°C
Densidad 1.26
Punto de ebullición 273°C to 274°C
Temperatura de inflamación 164°C (327°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 250 g
Número UN UN2671
Beilstein 105782
Índice Merck 14,3933
Información de solubilidad Soluble in water(112g/L at 20 deg C). Soluble in ethyl ether,benzene. Slightly soluble in ligroin. Very soluble in ethanol. Soluble in methanol,acetone,tetrahydrofuran,isopropanol,acetonitrile,N,N-dimethylformamide,dimethylsulfoxide,and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminopyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Aminopyridine