Learn More
4-Aminopiridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is used as a research tool, in characterizing subtypes of the potassium channel. It has also been used as a drug, to manage some of the symptoms of multiple sclerosis. In the laboratory, 4-AP is a useful pharmacological tool in studying various potassium conductances in physiology and biophysics. Spinal cord injury patients have also seen improvement with 4-AP therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble en agua (112 g/l a 20 grados centrígrados). Soluble en éter etílico, benceno. Ligeramente soluble en ligroina. Muy soluble en etanol. Soluble en metanol, acetona, tetrahidrofurano, isopropanol, acetonitrilo, N,N-dimetilformamida, dimetilsulfóxido y etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Aminopyridine |
Punto de fusión | 157°C to 161°C |
Densidad | 1.26 |
Punto de ebullición | 273°C to 274°C |
Temperatura de inflamación | 164°C (327°F) |
Olor | Unpleasant |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN2671 |
Beilstein | 105782 |
Índice Merck | 14,3933 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 4-Aminopyridine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: 4-Aminopyridine