Learn More
4-Aminotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418026
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
4-Aminothiophenol is used in the synthesis of pectin-4-aminothiophenol conjugates and it forms self-assembled monolayers (SAMs) in the development of DNA. It is used in the detection of thrombin by protein recognition using surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS), which finds applications in silver and gold nano particles. It acts as a linker to thiol (SH) functionalizes multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-aminotiofenol se usa en la síntesis de conjugados de pectin-4-aminotiofenol y forma monocapas autoensambladas (SAM) en el desarrollo del ADN. Se utiliza en la detección de trombina mediante el reconocimiento de proteínas con espectroscopía Raman de superficie mejorada (SERS), que se aplica en las nanopartículas de plata y oro. Actúa como un enlace SH en los tioles que funcionaliza los nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT).
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-02-8
Fórmula molecular C6H6NS
Peso molecular (g/mol) 124.18
Número MDL MFCD00007880
Clave InChI WCDSVWRUXWCYFN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-aminothiophenol, 4-mercaptoaniline, p-aminothiophenol, p-aminobenzenethiol, 4-amino thiophenol, benzenethiol, 4-amino, p-mercaptoaniline, benzenethiol, p-amino, p-aminophenylmercaptan, 4-aminophenyl mercaptan
PubChem CID 14510
Nombre IUPAC 4-Aminobencenotiol
SMILES NC1=CC=C([S-])C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminothiophenol
Punto de fusión 37°C to 42°C
Punto de ebullición 156°C to 157°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Olor Stench
Cantidad 25 g
Número UN UN3263
Beilstein 906904
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física cristalino/a/s