Learn More
Clorhidrato de ácido 4-bencil-2-morfolinacarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10197814
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 10197814
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC12401DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 135072-15-0
Fórmula molecular C12H16ClNO3
Peso molecular (g/mol) 257.714
Número MDL MFCD02682031
Clave InChI CEDXMALCJZSQHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride, 4-benzylmorpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 4-benzyl-2-carboxymorpholine hydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylicacidhydrochloride, 4-benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hcl, 4-benzyl-morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride, 2-morpholinecarboxylic acid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride, 2-morpholinecarboxylicacid, 4-phenylmethyl-, hydrochloride 1:1, acmc-1by3p, ksc173i6l
PubChem CID 2776352
Nombre IUPAC ácido 4-bencilmorfolino-2-carboxílico; clorhidrato
SMILES C1COC(CN1CC2=CC=CC=C2)C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyl-2-morpholinecarboxylic acid hydrochloride
% mín. CAS 97
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.72
Porcentaje de pureza 97%