Learn More
4-Bencil-3-tiosemicarbazida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313076
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11313076 1 g 1 g
11323076 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11313076
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10920.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13431-41-9 | C8H11N3S | 181.257 g/mol
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-bencil-3-tiosemicarbazida se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13431-41-9
Fórmula molecular C8H11N3S
Peso molecular (g/mol) 181.257
Número MDL MFCD00025145
Clave InChI ZTRUHAVBRPABTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyl-3-thiosemicarbazide, 4-benzylthiosemicarbazide, 3-amino-1-benzylthiourea, n-benzylhydrazinecarbothioamide, 4-benzylthiosemicarbazone, hydrazinecarbothioamide,n-phenylmethyl, hydrazinecarbothioamide, n-phenylmethyl, hydrazino benzylamino methane-1-thione, n-phenylmethyl hydrazinecarbothioamide, 1-amino-3-benzyl-thiourea
PubChem CID 737135
Nombre IUPAC 1-amino-3-benciltiourea
SMILES C1=CC=C(C=C1)CNC(=S)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Punto de fusión 128°C to 131°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2096431
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.26
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.