Learn More
4-(Benciloxi)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10791631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10791631 50 g Frasco de vidrio 50 g
10457010 250 g Frasco de vidrio 250 g
13498408 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
3 options
Código de producto. 10791631
Marca: Thermo Scientific Acros 169780500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 103-16-2 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-16-2
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.24
Número MDL MFCD00002333
Clave InChI VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxyphenol, monobenzone, 4-benzyloxy phenol, hydroquinone monobenzyl ether, benoquin, benzoquin, superlite, monobenzyl hydroquinone, leucodinine, monobenzon
PubChem CID 7638
ChEBI CHEBI:34380
Nombre IUPAC 4-fenilmetoxifenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=C(C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Benzyloxy)phenol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 121.0°C to 122.0°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4OH
Cantidad 50 g
Beilstein 06,845
Índice Merck 15,6334
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,benzene,diethyl ether,,soluble in acetone and alkalies,,practically insoluble in petroleum hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Benzyloxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.