missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Benciloxiindol-3-carboxaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11398506
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11398506 1 g 1 g
11308516 250 mg 250 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11398506

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17567.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7042-71-9
Fórmula molecular C16H13NO2
Peso molecular (g/mol) 251.29
Número MDL MFCD00152002
Clave InChI WURDDLFAUSUSLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxyindole-3-carboxaldehyde, 4-benzyloxyindole-3-carbaldehyde, 4-benzyloxy-1h-indole-3-carbaldehyde, 4-phenylmethoxy-1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-phenylmethoxy indole-3-carbaldehyde, 4-benayloxyindole-3-carboxaldehyde, pubchem7231, acmc-1bcm9, 4-benzyloxy-3-formylindole, 4-benzoxy-1h-indole-3-carbaldehyde
PubChem CID 7015846
Nombre IUPAC 4-fenilmetoxi-1H-indol-3-carbaldehído
SMILES O=CC1=CNC2=CC=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C12

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxyindole-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 167°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 1537328
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza 98%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.