Learn More
4-Bromo-1-butina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
4-Bromo-1-butyne is used for pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-bromo-1-butina se utiliza para productos intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Se recomienda almacenar en el refrigerador. Mantener alejado de fuentes de ignición. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La 4-bromo-1-butina se utiliza para productos intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Se recomienda almacenar en el refrigerador. Mantener alejado de fuentes de ignición. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-butyne |
Densidad | 1.417 |
Punto de ebullición | 110°C |
Temperatura de inflamación | 24°C (75°F) |
Fórmula lineal | HC≡CCH2CH2Br |
Índice de refracción | 1.481 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1992 |
Información de solubilidad | Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.99 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Bromo-1-butyne
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 3
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: 4-Bromo-1-butyne
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Bromo-1-butina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido