Learn More
4-Bromo-1-butina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
4-Bromo-1-butyne is used for pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-bromo-1-butina se utiliza para productos intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Se recomienda almacenar en el refrigerador. Mantener alejado de fuentes de ignición. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
La 4-bromo-1-butina se utiliza para productos intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Se recomienda almacenar en el refrigerador. Mantener alejado de fuentes de ignición. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-butyne |
Densidad | 1.417 |
Punto de ebullición | 110°C |
Temperatura de inflamación | 24°C (75°F) |
Fórmula lineal | HC≡CCH2CH2Br |
Índice de refracción | 1.481 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN1992 |
Información de solubilidad | Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.99 |