Learn More
Ácido 4-bromo-1-metil-1H-pirazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10178224
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
CAS 84547-86-4
Fórmula molecular C5H5BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 205.011
Clave InChI LEEPGDCCHVRYHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylicacid, pubchem16814, 4-bromo-1-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid #
PubChem CID 536013
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-1-metilpirazol-3-carboxílico
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.01
Porcentaje de pureza 97%