Learn More
4'-Bromo-2'-cloroacetanilida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente (turbidez muy leve).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Se emplea como intermediario para el sector farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente (turbidez muy leve).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4'-Bromo-2'-chloroacetanilide |
Punto de fusión | 151°C to 152°C |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2719133 |
Información de solubilidad | Soluble in hot methanol (very faint turbidity). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.51 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |