Learn More
4-Bromo-2-fluorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile is used as a OLED intermediate, Pharmaceutical, electronic and chemical intermediate. It is used in the synthesis of heterocycles and liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-2-fluorobenzonitrilo se utiliza como intermediario OLED, farmacéutico, electrónico y químico. Se utiliza en la síntesis de heterociclos y cristales líquidos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
El 4-bromo-2-fluorobenzonitrilo se utiliza como intermediario OLED, farmacéutico, electrónico y químico. Se utiliza en la síntesis de heterociclos y cristales líquidos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile |
Punto de fusión | 69°C to 72°C |
Punto de ebullición | 238°C to 239°C |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3439 |
Beilstein | 4231143 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.01 |
Porcentaje de pureza | 99% |