Learn More
Bromuro de 4-bromo-2-fluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419257
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76283-09-5
Fórmula molecular C7H5Br2F
Peso molecular (g/mol) 267.923
Número MDL MFCD00055467
Clave InChI XMHNLZXYPAULDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-fluorobenzyl bromide, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluoro-4-bromobenzyl bromide, 4-bromo-2-fluorobenzylbromide, 2-fluoro-4-bromo-benzylbromide, alpha,4-dibromo-2-fluorotoluene, unii-0z26xyc1jy, 4,alpha-dibromo-2-fluorotoluene, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, 0z26xyc1jy
PubChem CID 2733660
Nombre IUPAC 4-bromo-1-(bromometil)-2-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
Punto de fusión 33°C to 37°C
Punto de ebullición 126°C (9 mmHg)
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 4307676
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.92
Porcentaje de pureza 98%