Learn More
4-Bromo-2-metoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-methoxyphenol |
Punto de fusión | 32°C to 37°C |
Punto de ebullición | 129°C to 132°C (12 mmHg) |
Olor | Phenol-like |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 2045286 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.04 |
Porcentaje de pureza | 98% |