Learn More
4-Bromo-2-(trifluorometil)benzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15403587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15403587 250 mg 250 miligramos
11431620 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15403587
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26986.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 4-bromo-2-(trifluorometil)benzaldehído es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. También se utiliza como intermedio farmacéutico e intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Escasamente soluble en agua (0,083 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 861928-27-0
Fórmula molecular C8H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 253.018
Número MDL MFCD09037472
Clave InChI PROPHDFGNNBHJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-trifluoromethyl benzaldehyde, 5-bromo-2-formylbenzotrifluoride, 4-bromo-2-trifluoro methyl benzaldehyde, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolualdehyde, pubchem18506, acmc-209q8w, 4-bromo-2-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-bromo-2-trifluoromethyl, 5-bromo-2-formylbenzotrifluoride, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-tolualdehyde
PubChem CID 12187218
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(trifluorometil)benzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Sparingly soluble in water (0.083g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.02
Porcentaje de pureza 95%