Learn More
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-buteno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11365015
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18599-22-9
Fórmula molecular C4H3BrF4
Peso molecular (g/mol) 206.97
Número MDL MFCD00042189
Clave InChI GVCWGFZDSIWLMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene, 1-butene, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro, unii-t08c3oeq6e, t08c3oeq6e, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutene-1, 1-butene,4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro, acmc-209enf, gvcwgfzdsiwlmo-uhfffaoysa, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutene, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-3-butene
PubChem CID 87721
Nombre IUPAC 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobut-1-eno
SMILES FC(F)(Br)C(F)(F)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene
Densidad 1.627
Punto de ebullición 55°C to 57°C
Temperatura de inflamación None
Fórmula lineal BrCF2CF2CH=CH2
Índice de refracción 1.354
Cantidad 1 g
Beilstein 1856181
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.97
Porcentaje de pureza 98%