Learn More
4-Bromo-N,N-dietilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar alejado de agentes oxidantes y luz.
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar alejado de agentes oxidantes y luz.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-N,N-diethylaniline |
Punto de fusión | 32°C to 35°C |
Punto de ebullición | 269°C to 271°C |
Cantidad | 10 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 2803424 |
Sensibilidad | Light sensitive |
Sinónimo | p-bromo-n,n-diethylaniline, benzenamine, 4-bromo-n,n-diethyl, n,n-diethyl-p-bromoaniline, 4-n,n-diethylamino-bromobenzene, benzenamine,4-bromo-n,n-diethyl, p-n,nddiethylaniline, 4-bromodiethylaniline, 4-bromophenyldiethylamine, 4-bromophenyl diethylamine, 4-bromo-phenyl diethylamine |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.13 |