Learn More
4'-Bromoacetanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11397895
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
103-88-8
C8H8BrNO
214.06
MFCD00000092
MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
4'-bromoacetanilide, n-4-bromophenyl acetamide, p-bromoacetanilide, 4-bromoacetanilide, bromoanilide, acetamide, n-4-bromophenyl, antisepsin, bromoantifebrin, asepsin, p-bromo-n-acetanilide
7683
N-(4-bromofenil)acetamida
CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
103-88-8
C8H8BrNO
214.06
MFCD00000092
MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
4'-bromoacetanilide, n-4-bromophenyl acetamide, p-bromoacetanilide, 4-bromoacetanilide, bromoanilide, acetamide, n-4-bromophenyl, antisepsin, bromoantifebrin, asepsin, p-bromo-n-acetanilide
7683
N-(4-bromofenil)acetamida
CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
4'-Bromoacetanilide is used as an internal standard for phenylurea and the respective metabolic products in oysters. It has also been used as a reagent in the production of a new ligand to form a coordination compex between gadolinium(III) and T=titanium(IV) oxide. It was used in the synthesis of new ligand for anchoring Gd(III) chelates onto TiO2 surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-bromoacetanilida se utiliza como patrón interno de la fenilurea y los respectivos productos metabólicos presentes en las ostras. También se ha utilizado como reactivo en la producción de un nuevo ligando para formar un enlace de coordinación entre gadolinio (III) y T=óxido de titanio (IV) y en la síntesis de un nuevo ligando para anclar quelatos GD(III) en2 la superficie de TiO.
Solubilidad
Moderadamente soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4'-Bromoacetanilide
Punto de fusión 166°C to 171°C
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 2208091
Índice Merck 14,1399
Información de solubilidad Moderately soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.06
Porcentaje de pureza 98%