Learn More
4'-Bromoacetanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10380444
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103-88-8
Fórmula molecular C8H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 214.06
Número MDL MFCD00000092
Clave InChI MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-bromoacetanilide, n-4-bromophenyl acetamide, p-bromoacetanilide, 4-bromoacetanilide, bromoanilide, acetamide, n-4-bromophenyl, antisepsin, bromoantifebrin, asepsin, p-bromo-n-acetanilide
PubChem CID 7683
Nombre IUPAC N-(4-bromofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4′-Bromoacetanilide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 166.0°C to 170.0°C
Color Beige a blanco o gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CONHC6H4Br
Cantidad 25 g
Beilstein 12,642
Índice Merck 15,1406
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in hot water,soluble in benzene,chloroform and ethyl acetate,moderately soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Bromoacetanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.